Documenti fondamentali
Z555584
Sigma-Aldrich
Aldrich® two-neck solvent storage flask
capacity 250 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 212.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
250 mL
Descrizione generale
PTFE stopcock, ST 24/40 joints.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)