Documenti fondamentali
SYNF111900L
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 3500 mL, tall form with metal housing
Sinonimo/i:
Synthware F111900L
Scegli un formato
1 EA
CHF 668.00
CHF 668.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 668.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 668.00
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum flask
Giunto
Joints neck (120)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F111900L
D.I. × profondità
12 cm × 30.2 cm
Capacità pallone
3500 mL
Descrizione generale
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)