Documenti fondamentali
SYNF111000
Synthware Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 1000 mL, tall form with metal housing
Sinonimo/i:
Synthware F111000
Scegli un formato
1 EA
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 247.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Materiali
aluminum flask
Giunto
Joints neck (70)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F111000
D.I. × profondità
7 cm × 30.2 cm
Capacità pallone
1000 mL
Descrizione generale
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)