Vai a
C3171
Dewar 35L accessories
aluminum cane with tube stops
Sinonimo/i:
9717089, cryo cane, cryogenic storage, dewar tube storage, tube holding cane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 201.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103000
CHF 201.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Worthington 9717089
diam. × L
1.2 cm × 29 cm
General description
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R038452125BCHS120187
Dewar 35L accessories aluminum cane with tube stops
C3171
Dewar 35L accessories
Worthington Accessories 5 shelf rack for LS750 Dewar
R0384
Worthington Accessories
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pk of 2
diam. × L
1.2 cm × 29 cm
diam. × L
-
diam. × L
-
diam. × L
-
manufacturer/tradename
Worthington 9717089
manufacturer/tradename
Worthington R036-9C34
manufacturer/tradename
BioControl Systems 52125, FLASH®
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120187
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)