Vai a
SYNC551190
Synthware™ West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
Sinonimo/i:
Synthware C551190, glass West condenser
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 105.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
CHF 105.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C551190
jacket L
190 mm
General description
With narrow annular space for high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNC554300SYNC554200SYNC150190
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 190 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket L
190 mm
jacket L
300 mm
jacket L
200 mm
jacket L
190 mm
manufacturer/tradename
Synthware C551190
manufacturer/tradename
Synthware C554300
manufacturer/tradename
Synthware C554200
manufacturer/tradename
Synthware C150190
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)