Documenti fondamentali
SYNC554300
Synthware West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Sinonimo/i:
Synthware C554300, glass West condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 97.20
CHF 97.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 97.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 97.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C554300
Lunghezza camicia
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With narrow annular space for high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)