Documenti fondamentali
SYNC396030C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Scegli un formato
1 EA
CHF 275.00
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 275.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C396030C
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
53.0 mm × 305 mm
Capacità
1000 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)