Documenti fondamentali
SYNC393240C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Sinonimo/i:
Synthware C393240C, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
CHF 236.00
CHF 236.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 236.00
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
CHF 236.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS top24/40
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C393240C
tecniche
HPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
26.0 mm × 457 mm
Capacità
500 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)