Merck
SYNC376030
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C376030, glass chromatograpy column
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C376030
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
53.0 mm × 305 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)