Documenti fondamentali
SYNC201120
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm
Sinonimo/i:
Synthware C201120, Straight condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 108.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C201120
Lunghezza camicia
120 mm
Descrizione generale
Synthware Liebig condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (14/20) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)