Documenti fondamentali
SYNA892440
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware 892440, bent distillation adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 57.50
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 57.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 57.50
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A892440
Categorie correlate
Descrizione generale
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)