Documenti fondamentali
SYNA342440
Synthware twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A342440, Adapter, twin connecting hose
Scegli un formato
1 EA
CHF 29.60
CHF 29.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 29.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 29.60
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A342440
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)