Documenti fondamentali
SYNA301410
Synthware gas inlet/outlet adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinonimo/i:
Synthware A301410, inert gas adapter, vacuum adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 18.30
CHF 18.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 18.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 18.30
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/10
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A301410
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware gas inlet/outlet adapter is used to facilitate the introduction and removal of gases in various system. The joint is 14/10 and the hose connection is 8 mm O.D.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)