Documenti fondamentali
SYNA252414
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A252414, glass connecting adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 32.90
CHF 32.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 32.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 32.90
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A252414
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)