Documenti fondamentali
SYNA251914
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A251914, glass connecting adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 30.80
CHF 30.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 30.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 30.80
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A251914
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (19/22) is larger that the bottom joint (14/20).
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)