Documenti fondamentali
SYNA131024
Synthware Vigreux distillation connecting adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40, immersion depth 76 mm
Sinonimo/i:
Synthware A131024, Distillation adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 76.00
CHF 76.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 76.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 76.00
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS10/18
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A131024
Prof. immersione
76 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware Vigreux distillation connecting adapter with a top standard outer joint (10/18) to accommodate a 76mm immersion thermometer. With standardized 24/40 side and bottom inner joint (24/40), it easily fits various laboratory glassware.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)