Documenti fondamentali
SYNC101420
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 120 mm
Sinonimo/i:
Synthware C101420, distilling column, fractional column
Scegli un formato
1 EA
CHF 64.30
CHF 64.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 64.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 64.30
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C101420
Lunghezza
120 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)