Documenti fondamentali
SLW5100-1L
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
1000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 5100-1L
Scegli un formato
6 EA
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 154.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 5100-1L
Altezza
220 mm
Diam. est. corpo
122 mm
Capacità
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
D.I. collo
52 mm
Misura tappo
48
Descrizione generale
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)