Documenti fondamentali
SLW3396/04AS
Pyrex® Burettes, Schellbach, automatic zero, class AS, PTFE stopcock
25 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3396/04AS
Scegli un formato
1 EA
CHF 264.00
CHF 264.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 264.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 264.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Materiali
PTFE stopcock
Caratteristiche
graduations 0.05 mL
Produttore/marchio commerciale
3396/04AS
SciLabware
Capacità
25 mL
Descrizione generale
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit′ cone
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
  • facilitates accurate reading of the meniscus
  • exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)