Documenti fondamentali
SLW2140/06M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 80 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2140/06M
Scegli un formato
10 EA
CHF 224.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 224.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
fits filter diam. 90 - 150 mm
Caratteristiche
short stem
Produttore/marchio commerciale
2140/06M
SciLabware
Diam. filtro
90—150 mm
Lungh. stelo
82 mm
D.E. stelo
8 mm
D.E. sommità
80 mm
Descrizione generale
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)