Documenti fondamentali
SLW1624/12M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
18 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1624/12M
Scegli un formato
100 EA
CHF 176.00
CHF 176.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 176.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
CHF 176.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Materiali
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1624/12M
D.E. × lungh.
16 mm × 150 mm
Capacità
18 mL
18 mL
Diam. tubo
16 mm
Spessore delle pareti
1.8 mm
Descrizione generale
  • Conforms to ISO 4142
  • Test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
  • Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
  • Lower replacement costs
  • Improved user safety
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)