Documenti fondamentali
SLW1620/12M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
22 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1620/12M
Scegli un formato
100 EACH
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EACH
CHF 109.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Materiali
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1620/12M
D.E. × lungh.
16 mm × 150 mm
Capacità
22 mL
22 mL
Diam. tubo
16 mm
Spessore delle pareti
1.2 mm
Descrizione generale
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)