Documenti fondamentali
SLW1471/10M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1471/10M
Scegli un formato
10 EA
CHF 292.00
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 292.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1471/10M
diam. × alt.
115 mm × 65 mm
Capacità
500 mL
Descrizione generale
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)