Documenti fondamentali
SLW1170/12M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 3000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1170/12M
Scegli un formato
5 EA
CHF 1’120.00
CHF 1’120.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 1’120.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 1’120.00
Check Cart for Availability
Materiali
Pyrex flask
flat bottom flask
Giunto
joint ST/NS neck68 mm I.D.
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1170/12M
Altezza
335 mm
Diametro corpo
187 mm
Capacità
3000 mL
D.I. collo
68 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)