Documenti fondamentali
SLW1132/20
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1132/20
Scegli un formato
10 EA
CHF 390.00
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 390.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 390.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Giunto
joint 29/32
joint neck29/32
Descrizione
ground joint
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1132/20
Capacità
500 mL
Diametro
105 mm
Descrizione generale
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)