Documenti fondamentali
SLW1130/36D
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck, with printed trace code
capacity 5,000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1130/36D
Scegli un formato
1 EA
CHF 92.60
CHF 92.60
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 92.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 92.60
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
Giunto
Joints neck (52)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
printed trace code
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1130/36D
Altezza
365 mm
Diam. est. corpo
220 mm
Capacità
5,000 mL
D.I. collo
52 mm
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)