Documenti fondamentali
SLW1060/09D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 60 mm
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1060/09D
Scegli un formato
10 EA
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 200.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 10
Produttore/marchio commerciale
1060/09D
SciLabware
Diametro nominale
60 mm
Descrizione generale
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)