Documenti fondamentali
SIK7120-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecylphosphonic acid
97%
Scegli un formato
250 MG
CHF 161.00
1 G
CHF 487.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 161.00
1 G
CHF 487.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24F9O3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.31
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
These products are used to form water repellent and/or lubricated surfaces on metal oxide materials (TiO2, ZnO, etc.).
The fluorinated carbon gives the omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The phosphonic acids groups can covalently bond to metal oxide surfaces to form sufficient self-assembled monolayer.
Note legali
Product of SiKEMIA
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)