Documenti
SIK4522-20
Sigma-Aldrich
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H34O5Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.52
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid (colorless)
Durata
3 years under the recommended conditions
Applicazioni
This coupling agent is a "masked hydroxyl function" deprotected after deposition with acidic aqueous or acidic aqueous ethanol.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3