Key Documents
S97943
TRIS-(2-METHOXY-PHENYL)-BORANE, COMPOUND WITH 5-METHYL-2H-PYRAZOL-3-YLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H28BN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.331
Numero MDL:
Altre note