Documenti
S871907
6-METHOXY-3-METHYL-2((3METHYL2BENZOTHIAZOLINYLIDENE)AMINOAZO)BENZOTHIAZOLIUM BF4
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H16BF4N5OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.283
Numero MDL:
Altre note