Documenti
S83748
METHYL 2-(BENZOYLAMINO)-2-DEOXY-3,4,6-TRIS-O-(METHYLSULFONYL)-BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H25NO12S3
Peso molecolare:
531.58
Numero MDL:
Altre note