Documenti
S511145
2-HYDROXYMETHYL-2-METHYL-1,3-PROPANEDIOL TRIS-(3-MERCAPTOPROPIONATE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H24O6S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.536
Numero MDL:
Altre note