Documenti
S345482
5,6-BIS-(CHLOROMETHYL)-1,2,3,4,7,7-HEXACHLOROBICYCLO-(2,2,1)-2-HEPTENE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H6Cl8
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.772
Numero MDL:
Altre note