Documenti
S173061
2-HYDROXY-5-METHYLISOPHTHALALDEHYDE BIS(N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H22N6OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.599
Numero MDL:
Altre note