Documenti
R675415
(5-(ANILINOMETHYLENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H10N2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.353
Numero MDL:
Altre note