Documenti
L338575
(4-OXO-5-(3-PYRIDINYLMETHYLENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)(PH)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H12N2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.425
Numero MDL:
Altre note