Documenti
R583154
2-(((3-NITROPHENYL)SULFONYL)OXY)-1H-BENZO(DE)ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H10N2O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.354
Numero MDL:
Altre note