Documenti
R524581
5-NAPHTHALEN-1-YL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (4-NITRO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H15N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.385
Numero MDL:
Altre note