Documenti
R464511
9-(3,4-DIHYDROXY-5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN-2-YL)-1,9-DIHYDRO-PURIN-6-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H12N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.231
Numero MDL:
Altre note