Documenti
R290718
6-AMINO-5-CYANO-2-METHYL-4-PHENYL-4H-PYRAN-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H16N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.318
Numero MDL:
Altre note