Documenti fondamentali
QBD11626
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
Sinonimo/i:
MAL-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
Scegli un formato
50 MG
CHF 928.00
CHF 928.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 928.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C100H162F8N6O43
Peso molecolare:
2288.36
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
CHF 928.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
MAL-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG24 is a novel, patent-pending Sidewinder product from Quanta BioDesign that permits attachment of hydrophobic groups on the sidearms of two glutamic acid moieties. Short hydrophilic spacers separate the glutamates, and a long hydrophilic dPEG unit terminates the construct. A sulfhydryl-reactive maleimide group provides an attachment point for the construct to another molecule, such as a protein or peptide. Tetrafluorophenyl esters functionalize the two glutamate units along the Sidewinder backbone.
Note legali
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
Sidewinder is a trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)