Documenti fondamentali
PL800GB-8
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
Scegli un formato
1 EACH
CHF 738.00
CHF 738.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 738.00
About This Item
Codice UNSPSC:
42132201
NACRES:
NB.35
CHF 738.00
Check Cart for Availability
Misura
8 (for 8 in. ports)
Descrizione generale
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)