Documenti
PH004515
Sigma-Aldrich
[2-(4-Chlorophenoxy)-5-nitrophenyl](phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H12ClNO4
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
O=C(C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2Cl)C3=CC=CC=C3