Documenti
PH001095
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylphenoxy)-3-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]-2-propanol
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H25NO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
CC1=CC=CC=C1OCC(O)CNC(C)CC2=CC=CC=C2