Key Documents
P7002
Sigma-Aldrich
Pentamethylene sulfide
99%
Sinonimo/i:
Tetrahydrothiopyran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. eboll.
140-142 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCSCC1
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)