Documenti fondamentali
P54345
Sigma-Aldrich
2-Propylthiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.506 (lit.)
P. ebollizione
157.5-159.5 °C (lit.)
Densità
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCc1cccs1
InChI
1S/C7H10S/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
BTXIJTYYMLCUHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)