Documenti
P42401
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine N-oxide
98%
Sinonimo/i:
3-Methylpyridine 1-oxide, 3-Picoline N-oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Beilstein:
106327
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
150 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1