P27135
Phenylmercuric chloride
Sinonimo/i:
Phenylmercury chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
248-250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Hg]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
AWGTVRDHKJQFAX-UHFFFAOYSA-M
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?