Key Documents
P23709
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediacetonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH2CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
170 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C10H8N2/c11-6-4-9-2-1-3-10(8-9)5-7-12/h1-3,8H,4-5H2
GRPFZJNUYXIVSL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup